Läs mer
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Dispenser för flaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1.0 mL
2.0 mL
Noggrannhet:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- EasyKnob™ är en specialdesignad volymjusteringsratt som tillåter 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
- Utrustad med en PTFE-kolv med en ETP O-ring som underlättar smidig och enkel rörelse och säkerställer hög kemisk kompatibilitet
- Vårlös Valve™ teknologi som underlättar smidig och syltfri funktion
- Försedd med FlexiNozzle™ , ett justerbart tillförselmunstycke som erbjuder en hög grad av flexibilitet, vilket underlättar enkel dispensering i krävande laboratorieförhållanden
- En specialdesignad adapter tillåter 360° rotation, vilket underlättar fullständig arbetsflexibilitet
- Kalibrerad i en ISO 17025 ackrediterat laboratorium enl ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat ingår inuti, tillsammans med ett kalibreringsverktyg för snabb kalibrering i labbet
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C och 15 psi under en varaktighet på 10 till 15 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,180 ml |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Volym (metrisk) | 2,5 till 30 ml |
| För användning med (applikation) | Precision och tillförlitlighet i praktiska laboratoriemiljöer |
| Ökar | 0.5 mL |
| Modell | SCI-30 |