Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ CTC och LEAP Technologies LC PAL Autosampler-sprutor
Produktkod. 10440743
Nålmätare:
22 G
22s G
Anslutningstyp:
Cementerad
Fast
Längd (engelska):
2 tum
2,2 tum
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10440743
Brand: Hamilton™ 203075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt extended och andra autosamplare
Sprutor i denna kategori är antingen 700-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har kolvar i rostfritt stål som är handmonterade på glastunnor och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har PTFE-kolvspetsar som skapar täta anslutningar mellan sprutcylindrar och kolvar, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • C-Line med högtemperaturkolvspets
  • Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
  • PTFE/polymer för temperaturstabilitet
  • Nav- och nåldesign för noll överföring
  • Polerad och belagd sprutglascylinder kemisk tröghet
  • Sprutans avslutningar: fast nål (FN), cementerad luer-spets nål (LTN)
  • Trubbig nålspetsstil: 3
Fast nål (FN)
  • Hittade på CTC kromatografisprutor
  • Direkt infästning av nål på pipan
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • För medelstora sprutor
  • Nålar cementeras i sprutcylindrar av glas vid punkter som motsvarar nollgraderingsmärket
  • Får inte autoklaveras
  • Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,028 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.013 cm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.072 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.775 cm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.071 cm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät Autosampler spruta
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1702
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 25μ L
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anslutningstyp Fast