Läs mer
Micronova™ MicroMop™ Adaptrar
Produktkod. p-9183002 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Glasfiber, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12827033
Brand: Micronova™ MH1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lätta och hållbara adaptrar för strängmoppar i plast fungerar med en rad strängmoppar och finns tillgängliga med valet mellan ett handtagsfäste i rostfritt stål eller ett medföljande plasthandtag.
De Micronova MicroMop™ Stringmoppadaptrar fungerar med en mängd olika strängmoppar, stora som små. MH-1-adaptern inkluderar ett bifogat 60-tums plasthandtag.
  • Orange mopphållare i polypropen
  • Lätt och hållbar
  • Rymmer en rad strängmoppar
  • MH-1-adaptern inkluderar ett bifogat 60-tums plastbelagt handtag
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Bifogat plasthandtag
Färg Orange
Längd (engelska) 60 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 152 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) MicroMop™ och PolyGen™ Serie moppar
För användning med (applikation) För rengöring av stora ytor snabbt och effektivt
Färgkodad No
Material Glasfiber, Polypropen