Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13102370 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Klart
Kapacitet (metrisk):
61 l
125 l
150 l
227 l
Förpackningstyp:
Fem vikta liners per dubbelpåse
Individuellt dubbelpåsade vikta liners
Rulle med liners på plastkärna per dubbelpåse
Vikta påsar, 5 påsar/förpackning
Tjocklek (metrisk):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 13102370
Brand: Micronova™ BL140TRIRBB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
  • Steril polyetenfoder med låg densitet i en mängd olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
  • Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24 X 36-tums liners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Tillverkad för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Tillval med kil eller plattförseglad
  • Gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
  • Platt packad: (B eller BB suffix), B: individuellt förpackade, 5 per förpackning; BB: 5 liners dubbla påsar
Spécification
Produkttyp Bin Liner Bag
Kapacitet (metrisk) 150 l
Material LDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 40 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse och bearbetning (bestrålning)
Färg Klart
Diameter (engelska) 25,5 tum
Diameter (metrisk) 64.8 cm
Mått 40 x 48 tum.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering för allmänt ändamål
För användning med (utrustning) BLSSH-1624 Bin Liner Stand
Höjd (engelska) 48 tum
Höjd (metrisk) 122 cm
Längd (engelska) 40 tum.
Längd (metrisk) 100 cm
Förpackningstyp Fem vikta liners per dubbelpåse
Kvantitet 100/Cs.
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0,03 mm
Bredd (metrisk) 122 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis