Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Klart
Kapacitet (metrisk):
61 l
125 l
150 l
227 l
Förpackningstyp:
Fem vikta liners per dubbelpåse
Individuellt dubbelpåsade vikta liners
Rulle med liners på plastkärna per dubbelpåse
Vikta påsar, 5 påsar/förpackning
Tjocklek (metrisk):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
- Steril polyetenfoder med låg densitet i en mängd olika storlekar
- Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
- Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
- 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
- 24 X 36-tums liners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
- Tillverkad för användning i rena och kontrollerade miljöer
- Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
- Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
- Tillval med kil eller plattförseglad
- Gammabestrålad för aseptiska miljöer
- På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
- Platt packad: (B eller BB suffix), B: individuellt förpackade, 5 per förpackning; BB: 5 liners dubbla påsar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bin Liner Bag |
| Kapacitet (metrisk) | 150 l |
| Material | LDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 40 gal. |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse och bearbetning (bestrålning) |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 25,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 65 cm |
| Visa mer |