Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och bestrålade lock
Produktkod. 13128675 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Acetal
Gummiband
Non-woven polyamid
Polyester
Rostfritt stål (304)
Texturerad polyester
Produkttyp:
Isolator rengöringsverktygsskydd
Isolatorrengöringsverktygsskydd
Isolatorverktyg, snabbkopplingshandtag
Nonwoven cellulosa/polyester elastiska överdrag
Plastisolatorverktyg, ACME-gängat handtagsfäste
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 13128675
Brand: Micronova™ ITC6209IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den bestrålade vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad bestrålade moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och aseptiska miljöer.
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
The Micronova Irradiated Isolator Tool is designed for use with the SSU Series Universal Handles or STA Series threaded handles to fit through small passes and allow extended reach. The mop covers are available in a range of fabrics with optional foam layer to hold disinfectant and facilitate wringing.
  • Irradiated plastic isolator tool with choice of irradiated covers
  • Ergonomic cleaning for isolators, hoods, RABS and other small equipment
  • Modular and extendable handles fit through small passes and expand reach
  • 360° swivel, angled head adapter for easy application of cleaning agent
  • Gamma irradiated for use in aseptic environments
  • Covers available in a variety of fabrics for specialized cleaning
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
  • Compatible with alcohol, strong disinfectants and steam sterilization
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Specifikationer
Produkttyp Isolatorrengöringsverktygsskydd
Färg White
Längd (engelska) 9 in.
Sterilitet Sterile
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 50/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) Isolators, Containment and Bio-hoods in Cleanroom and Buffer Areas
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization of BSC, Hoods, Isolators, and Other Equipment.
Färgkodad No
Material Polyester