Läs mer
Micronova™ Renrumskonstruktionstejp
Handla allt Micronova Produkter
Bredd (metrisk):
25.4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Renrumskonstruktionstejp är en lätt att riva, lågdensitetspolyetentejp som är designad för renrumskonstruktion och underhåll. Den höga klibbigheten och det aggressiva limmet gör den väl lämpad för rena byggprojekt där hög- och lågenergiytor måste bindas samman med samma medium. Denna tejp passar bra och har inte samma dödsträckningsbegränsningar som kan förekomma i andra polyetenband.
- Polyetentejp med ett högklibbigt syntetiskt gummilim
- Hög klibbighet och utmärkt vidhäftning av det gummibaserade limmet
- Tandad kant möjliggör enkel rivning i valfri längd
- Designad för renrumskonstruktion och underhåll
- Förbinder enkelt olika medier, som plast, betong och rostfritt stål
- Bra formbarhet, ingen dead-stretch
- Beständig mot vanliga lösningsmedel och syror
- Lindad på en 3 tums plastkärna
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om överensstämmelse |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Medium glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |