Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Produktkod. 12725755 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) borst:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12725755
Brand: Micronova™ BRWH66
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
De Micronova M-Zone™ Flaskborstar är universalborstar med rundade, styva polyesterborst och antingen 12 eller 16-tums plasthandtag som är lätta att greppa. Designad för att rengöra flaskor och annan labb- och produktionsutrustning.
  • Flerfunktionella, färgkodade plastflaskborstar
  • Slitstarka, styva polyesterborst
  • Lätt grepp plasthandtag
  • För mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och utrustning
  • Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
  • Finns i blått, grönt, rött, vitt och gult
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Polyester
Borsttyp Mjuk
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Rund
Tips Typ Böjd
Sterilitet Icke-steril
Utseende Rundat, vitt, flaskborsthuvud med mjuka borst, fäst på en fast längd, vitt plasthandtag med rundad ände.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning; FDA godkänd
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) Borst 2,5 tum
Diameter (metrisk) borst 6,4 cm
Mått (L x B x H) 12 x 2,5 x 2,5 tum. (30,4 x 6,3 x 6,3 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Skön rengöring av mindre flaskor, slangar och smådelar på olika utrustningar i labb, renrum och produktionsanläggningar.
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.3 cm
Inkluderar Handtag/ingår, del av borste
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) Borst 2,5 tum
Längd (engelska) Borste 4,5 tum.
Längd (engelska) Handtag 7,5 tum
Längd (metrisk) 30.5 cm
Längd (metrisk) borst 6.3 cm
Längd (metrisk) borste 11.4 cm
Längd (metriskt) handtag 19.1 cm
Material Polypropen, polyester
Förpackning Varje borste förpackad i singel
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 16 x 10 x 6 tum.
Bredd (engelska) Borst 2,5 tum
Bredd (metrisk) borst 6.4 cm