Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) borst:
6.4 cm
7.6 cm
8,26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
De Micronova M-Zone™ Flaskborstar är universalborstar med rundade, styva polyesterborst och antingen 12 eller 16-tums plasthandtag som är lätta att greppa. Designad för att rengöra flaskor och annan labb- och produktionsutrustning.
- Flerfunktionella, färgkodade plastflaskborstar
- Slitstarka, styva polyesterborst
- Lätt grepp plasthandtag
- För mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och utrustning
- Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
- Finns i blått, grönt, rött, vitt och gult
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskborste |
| Borstmaterial | Polyester |
| Borsttyp | Mjuk |
| Färgkodad | Ja |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Typ av handtag | Rund |
| Tips Typ | Böjd |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Rundat, rött, flaskborsthuvud med mjuka borst, fäst på en fast längd, rött, plasthandtag med rundad ände. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |