Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Produktkod. 12765755 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) borst:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12765755
Brand: Micronova™ BRYE01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
De Micronova M-Zone™ Flaskborstar är universalborstar med rundade, styva polyesterborst och antingen 12 eller 16-tums plasthandtag som är lätta att greppa. Designad för att rengöra flaskor och annan labb- och produktionsutrustning.
  • Flerfunktionella, färgkodade plastflaskborstar
  • Slitstarka, styva polyesterborst
  • Lätt grepp plasthandtag
  • För mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och utrustning
  • Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
  • Finns i blått, grönt, rött, vitt och gult
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Polyester
Borsttyp Mjuk
Färgkodad Ja
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Rund
Tips Typ Böjd
Sterilitet Icke-steril
Utseende Rundat, gult, flaskborsthuvud med mjuka borst, fäst på en fast längd, gult, plasthandtag med rundad ände.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning; FDA godkänd
Färg Gult
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) Borst 3,25 tum.
Diameter (metrisk) borst 8,26 cm
Mått (L x B x H) 16 x 3,5 x 3,5 tum (40,6 x 8,89 x 8,89 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Finstädning av flaskor och diverse utrustning i labb, renrum och produktionsanläggningar.
För användning med (utrustning) BRSC6-01: NovaPoly Borstskydd; BRSC68-01: PolyMesh Borstskydd
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 8.89 cm
Inkluderar Handtag/ingår, del av borste
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Borst 3,25 tum.
Längd (engelska) Borste 6,5 tum.
Längd (engelska) Handtag 9,75 tum.
Längd (metrisk) 40.6 cm
Längd (metrisk) borst 8.26 cm
Längd (metrisk) borste 16.5 cm
Längd (metriskt) handtag 24.77 cm
Längd (metrisk) spets 6.35 mm
Material Polypropen, polyester
Antal borstrader 19
Förpackning Varje borste förpackad i singel
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 16 x 10 x 6 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 8.89 cm
Bredd (engelska) Borst 3,25 tum.
Bredd (metrisk) borst 8.26 cm