Läs mer
Micronova™ Bestrålat MegaSwat™ Moppskydd
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Mått:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tum)
För användning med (utrustning):
Handtag i QDMS-16 och SSU-serien
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
De Micronova™ Bestrålat MegaSwat™ Moppöverdrag är designade för att fungera med MegaSwat™ Mop Adapter och SSU serie QD handtag, för våt- eller kemtvätt och desinficering i ISO 5 till 9 områden. Den flexibla bladets moppen är idealisk för rengöring under, runt och bakom tung eller kalibrerad utrustning i renrummet. Överdragen är gammabestrålade och finns med eller utan skuminredning.
- Stickade polyestermoppar glider lätt under och bakom utrustning
- Designad för användning med flexibel MegaSwat™ Mop Adapter och SSU serie QD handtag
- Finns i olika längder
- Finns med eller utan skuminredning
- NovaPoly, 100 % polyesterstickning ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 40.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 7.6 cm |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |