Läs mer
Micronova™ Bestrålat MegaSwat™ Moppskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3142926 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Mått:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tum)
För användning med (utrustning):
Handtag i QDMS-16 och SSU-serien
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 13177436
Brand: Micronova™ MS68IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Micronovas ™bestrålade, moppöverdrag fungerar med bladstilen MegaSwat™ Moppadapter för att effektivt rengöra runt, under och bakom tung bearbetningsutrustning och kalibrerad utrustning i labbet och renrummet.
De Micronova™ Bestrålat MegaSwat™ Moppöverdrag är designade för att fungera med MegaSwat™ Mop Adapter och SSU serie QD handtag, för våt- eller kemtvätt och desinficering i ISO 5 till 9 områden. Den flexibla bladets moppen är idealisk för rengöring under, runt och bakom tung eller kalibrerad utrustning i renrummet. Överdragen är gammabestrålade och finns med eller utan skuminredning.
  • Stickade polyestermoppar glider lätt under och bakom utrustning
  • Designad för användning med flexibel MegaSwat™ Mop Adapter och SSU serie QD handtag
  • Finns i olika längder
  • Finns med eller utan skuminredning
  • NovaPoly, 100 % polyesterstickning ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Mått 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 20.3 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Förpackad i klass 100 renrum. Dubbelpåsad. Bestrålningsindikator placerad på ytterpåsen. 12 moppar packas sedan i ett polyfodrat fodral. Bestrålningsindikator placerad på höljet.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Handtag i QDMS-16 och SSU-serien
För användning med (applikation) Rengöring och sanering i och runt process- och labbutrustning i Aspetic-området
Färgkodad No
Material Polyester