Läs mer
Micronova™ M-Zone™ MicroDispenser™ Beröringsfri tvåldispenser
BIOPHARMA
Produktkod. 13107316 Handla allt Micronova Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 13107316
Brand: Micronova™ ICCAP17IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beröringsfritt dispenseringssystem för handvård som erbjuder problemfri väggmonterad installation och en tyngdkraftsmatad pump för enkelt flaskbyte och effektiv batterianvändning.
Beröringsfri dispenser är designad för användning med ett urval av ICCAP dispenseringskapslar som skruvas på motsvarande 500 ml utbytbara flaskor och snäpper fast i behållaren. När den elektroniska strålen bryts av en hand som passerar under enheten, trycks bubblan på pipen ned för att släppa ut antingen 1 eller 2 ml handvård i handflatan.
  • Beröringsfri handvårdsdispenser
  • Väggfäste med droppbricka
  • Problemfri installation och flaskbyte
  • Kompakt, gravitationsmatad enhet, utan behov av slang
  • Effektiv batterianvändning
  • För användning med ett urval av ICCAP dispenseringskapslar:
    • ICCAP-16 - Grön 2 mL dispenseringskapsel för tvål och desinfektionsmedel
    • ICCAP-17IR - Blå 1 mL dispenseringskapsel för steril IPA eller desinfektionsmedel
  • Designad för användning med Micronova handvård 500 ml ersättningsflaskor:
    • Hy-G-Clenz - antibakteriell tvål, Aquahol - steril alkohol, NovaClenz - handsprit och LoNa - låg natrium handtvål
Specifikationer
Produkttyp Dosering av kapsel
Färgkodad Ja
Form Kapslar
Typ av handtag None
Tips Typ Pip
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd När pipen är fastsatt snäpper den upp och nedvända flaskan fast i behållaren. När den elektroniska strålen bryts av en hand som passerar under enheten, trycks bubblan på pipen ned för att fördela tvålen eller lotionen i handflatan.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance Certificate of Bestrålning
Färg Blått
Mått (L x B x H) 1,375 x 1,375 x 3,25 tum. (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) En bubbelpip skruvas fast på 500 ml-flaskan för att användas med steril IPA
För användning med (utrustning) M-Zone MicroDispenser
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 8.26 cm
Längd (engelska) 1,375 tum
Längd (metrisk) 3.49 cm
Material Polypropen
Kvantitet 6/Pk.
Motståndskraftig mot Resistent mot de flesta kemikalier
Storlek 5 x 5 x 5
Volym (engelska) 0,03 oz.
Volym (metrisk) 1 ml
Bredd (engelska) 1,375 tum
Bredd (metrisk) 3.49 cm