Läs mer
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Moppskydd med platt huvud
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Uretanskum, Polyester
Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester
Polyester
Polyester Abrasive Mesh, Polyester, Polyester
Polyester slipnät, Uretanskum, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Slätstickad polyester, Uretanskum, Polyester
Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 14 in.
Färg:
Blått
Vitt
White
Förpackningsstorlek
Paket med 24
Paket med 50
Beskrivning
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
De Micronova SnapMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SnapMop™ Adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. En mängd olika tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
- Snap-on moppöverdrag med platt huvud
- Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i ett urval av tyg
- Snäpplås i rostfritt stål
- Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- NovaLite —Absorberande sämskskinnstyg med bra friktionsmotstånd
- Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och sanering
- Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
- 9-tumsskydden är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
- 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar och tak
- Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
- Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Typ av huvud | Plan |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Visa mer |