Läs mer
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Moppskydd med platt huvud
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13127556 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Uretanskum, Polyester
Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester
Polyester
Polyester Abrasive Mesh, Polyester, Polyester
Polyester slipnät, Uretanskum, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Slätstickad polyester, Uretanskum, Polyester
Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 14 in.
Färg:
Blått
Vitt
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
Produktkod. 13127556
Brand: Micronova™ MZSM1118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
En rad lätta, snäppbara moppöverdrag med uretanskum, designade för effektiv rengöring och desinficering i renrummet. Finns i en mängd olika tygalternativ för att klara de mest kritiska rengöringsutmaningarna.
De Micronova SnapMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SnapMop™ Adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. En mängd olika tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
  • Snap-on moppöverdrag med platt huvud
  • Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i ett urval av tyg
  • Snäpplås i rostfritt stål
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaLite —Absorberande sämskskinnstyg med bra friktionsmotstånd
  • Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och sanering
  • Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
    • 9-tumsskydden är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
    • 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar och tak
  • Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Produkttyp Överdrag för platt huvudmopp
Färg Vitt
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar Med polyuretanskum inredning
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb