Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Renrumsmoppadapter
Produktkod. 12887043 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polypropen
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (304), Polyketon vridbar
Produkttyp:
Adapter, ACME gängat handtagsfäste
Mopp ram
Moppadapter
Längd (engelska):
9 tum
14 tum
18 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12887043
Brand: Micronova™ QPSL18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Halkskydd och utdragbart eller standardhandtag i rostfritt stål (säljs separat).
Moppadaptrar för renrum med platt huvud som har en unik 360° vridled som kan låsas på 180° , för den ultimata lättheten och kontrollen av rengöring av plana ytor. Tillgänglig ram av elektropolerat rostfritt stål eller polypropenmopp.
För rengöring av golv och väggar
De Micronova SlimLine™ Moppadaptrar för renrum har en unik 360° vridled som gör det lätt att glida för rengöring av plana ytor och kan låsas i 180°° för mer kontrollerad rengöring av väggar och inuti kåpor och kammare. Adaptrar finns med antingen ACME-gängad ände för plasthandtag eller Quick Disconnect-fäste för handtag i rostfritt stål.
  • Adaptrar för platt huvudmopp med 360° vridbara leder av plast
  • Led kan låsa vid 180° för mer kontroll
  • Finns med 304 elektropolerade ramar av rostfritt stål eller polypropen
  • För användning med SlimLine, PadMop , SnapMop och PocketMop serie moppöverdrag
  • Adaptrar passar i SlimLine och SlimT hinksystem
  • QDSL - ram i rostfritt stål för användning med SSU-seriens rostfria handtag
  • QPSL - polypropenram för användning med STA-seriens plasthandtag
  • QSSL - ram i rostfritt stål för användning med STA- eller ALUMEH-seriens handtag
  • Finns från 9 till 18 tums längder
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 4 x 18 tum (10 x 45,7 cm)
Produkttyp Mopp ram
Färgkod Vitt
Typ av huvud 360 Vridbar
Färg Vitt
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 st
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) SlimLine, FlatMop , SnapMop , PocketMop , eller NovaSnap Moppöverdrag och handtag med gängade spetsar som STA-seriens plasthandtag
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrum och kontrollerade miljöer Golv, väggar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse ISO 9001 certifierad anläggning
Färgkodad Nej