Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Flat Head Mopp Covers
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4909382 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Smooth Polyester
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11956845
Brand: Micronova™ SLSC69
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
QPSL OR QSSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
En serie elastiska, 100 % släta polyesteröverdrag med uretanskum inredning som är idealiska för finstädning och sanering av alla ytor och utrustning i renrummet.
The Micronova Slimline™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapters, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. These elasticized mop covers easily and securely attach to either the plastic or stainless steel mop frame. Available without foam interior (SMC6-14) to be used alone or over flathead mop frames for extended use.
  • Elasticized cleanroom mop covers with urethane foam interiors
  • Easy to change and fits securely on mop frame
  • Ideal for fine cleaning and sanitizing cleanroom surfaces
  • Thorough saturation for ample disinfectant dispersal
  • Foam layer fully encased in polyester
  • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • SMC6 -- Single ply option without foam interior
  • Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
  • Launderable and reusable
  • Autoclavable
Specifikationer
Mått 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
Produkttyp Mop Cover
Typ av huvud Flat
Färg White
Längd (engelska) 9 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) SlimLine Cleanroom Mop
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces
Färgkodad No
Material Slätstickad polyester, uretanskum, Smooth Polyester