Läs mer
Micronova™ TMop™ Adaptrar
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Rostfritt stål
Mått:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tum)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tum)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tum)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tum)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tum)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum)
Produkttyp:
Snabbkopplingsadapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Requires
T-mop överdrag
De Micronova TMop™ Moppadaptrar för renrum är designade för att fungera med TMop™ eller Slim-T™ seriens moppöverdrag som lätt snäpper fast på de T-formade moppramarna. Den fyrkantiga stångramen i acetal är designad för användning med‘ tjock svamp’ T-mops, när den greppar in i svampen. T-Mop™ ramar finns tillgängliga med en ACME-gängad ände för plasthandtag (QPT) eller ett Quick Disconnect-fäste för användning med SSU-seriens rostfria handtag (QDT och QDST).
- T-formade moppadaptrar med 180° svängled
- Enkel ytrengöring i obekväma hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Fungerar bra på rumsgolv, väggar, tak, mjuka väggar och utrustningsexteriörer
- 304 Elektropolerad rörram i rostfritt stål passar alla TMop™ och Slim-T ™Mop-överdrag (QDT, QPT)
- Square acetal bar fungerar bäst med‘ tjock svamp’ TMop-omslag (™QDST)
- QP, ACME gängad ände för fastsättning på Micronova plasthandtag
- QD, Quick Disconnect-fäste till SSU-seriens rostfria handtag
- God motståndskraft mot rengöringslösningar och desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Mått | 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum) |
| Produkttyp | Snabbkopplingsadapter |
| Färg | Gray |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 2.5 cm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu