Läs mer
Micronova™ ACME gänga plasthandtag
Produktkod. 15208616 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
101,6 till 182,8 cm
101,6 till 256,5 cm
122 cm
152.4 cm
172,7 till 464,8 cm
172.7 to 602 cm
30.4 cm
46 till 91 cm
60.9 cm
91 cm
Produkttyp:
Extendable Handle
Fast handtag
Utdragbart handtag
Pakningsstørrelse:
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15208616
Brand: Micronova™ STAEH237BL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plastbelagd glasfiber, fast längd och utdragbara handtag. Designad med ACME Connect gängade ändar för användning med hela sortimentet av Micronova adaptrar, mopphuvuden och verktyg för förenklad och mångsidig rengöring.
Lätta, plastbelagda glasfiberhandtag
Micronova Plastic ACME Threaded Handles are made from lightweight fiberglass coated in plastic and are available in a range of extendable and fixed length options. The ACME Connect threaded ends attach directly to the plastic (QP series) adapters, or use the SSA-2 ACME Thread Adapters to attach to Quick Disconnect (QD series) mop heads.
  • Lightweight, plastic coated fiberglass handles
  • ACME Connect threaded end connection
  • Available fixed length or extendable
  • Fixed lengths range from 12 to 60 inches (30 cm to 1.5 m)
  • Extendable maximum lengths range from 36 in to 11.5 ft (90 cm to 3.5 m)
  • ACME Connect threaded end attaches directly to the plastic (QP series) adapters
  • Attach to (QD series) mop heads via the SSA-2 ACME Thread Adapters
  • Autoclavable
Tekniske data
Produkttyp Extendable Handle
Färgkod Black
Färg White, Black
Längd (engelska) 68 to 237 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 172.7 to 602 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 1.9 cm to 2.5 cm
Bredd (engelska) 0.75 in. to 1 in.
Motståndskraftig mot Common disinfectants and cleaning solutions
Disponibel Reusable
Trådstil Universal Acme; Black End Cap
Kvantitet 1 Ea.
Skötselråd Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
För användning med (utrustning) QP mop adapters and brushes with threaded connection
För användning med (applikation) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Färgkodad Yes
Material Fiberglass, Plastic
Diameter (metrisk) 1.9 cm to 2.5 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.