Läs mer
Micronova™ SSU-handtag för snabbkoppling av rostfritt stål
Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Fast handtag
Fast handtag, snabbkopplingsfäste
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Universellt utdragbart handtag
Utdragbart handtag
Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska):
14 till 23 tum.
18 till 36 tum.
25 tum
30,08 cm
37 tum
38 till 72 tum.
47 till 80 tum.
51 tum.
61 in.
62 till 120 tum.
Beskrivning
Hela handtaget kan autoklaveras
De Micronova Rostfritt stål Quick Disconnect SSU-handtag är tillverkade av 304 elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter som ger starka, slitstarka all-around anslutningar för effektiv och långvarig användning. Det medföljande Quick Disconnect-fästet är designat för användning med QD-seriens moppadaptrar och rengöringsverktyg.
- Grundläggande handtag som fungerar med alla Micronova moppsystem
- Elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter
- Starka, slitstarka anslutningar för långvarig användning
- Finns fast eller utdragbar:
- Handtag med fast längd tillgängliga från 8 tum (20 cm) till 5 fot (1,5 m)
- Förlängningshandtag tillgängliga från 3 fot (1 m) till 10 fot (3 m)
- För användning med alla adaptrar i QD-serien
- Kan användas med QP-verktyg och ramar med tillägg av SSA-adaptern
- God kompatibilitet med desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fast handtag |
| Färg | Gray |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier, korrosion |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring |
| För användning med (utrustning) | Moppar |
| Beskrivning | Snabbkoppling tillbehör |
| För användning med (applikation) | Mopphandtag för rengöring och sanering av renrum |
| Färgkodad | No |
| Visa mer |