Läs mer
Micronova™ Ventilborste
Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
40,6 cm
76,2 cm
Diameter (metrisk):
10,2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Micronova Ventilborste är idealisk för rengöring av utrustning, inklusive trummor, tankar och hinkar. Alla konstruktionsmaterial är tillverkade av bashartser som är BPA-fria och FDA-godkända.
- Stor, oval borste med fäst handtag
- Idealisk för rengöring av trummor, tankar, hinkar och annan utrustning
- Polyesterborst med plastkärna och handtag
- BPA-fri och FDA-godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventilborste |
| Färgkodad | No |
| Typ av handtag | Plastic |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Innehåll och lagring | Förvara i omgivningstemperatur |
| Diameter (engelska) | 4 tum |
| Diameter (metrisk) | 10,2 cm |
| Diameter (metriskt) handtag | 10 cm |
| Visa mer |