Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplatta Immuno Polysorp 96 brunn
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
Beskrivning
Transferable solid phase (TSP) system underlättar testningen av en ELISA metod för två typer av analyter
samtidigt Enhetliga adsorptionsegenskaper
Idealisk för screening av hybridomkulturer för antikroppsproduktion.
samtidigt Enhetliga adsorptionsegenskaper
Idealisk för screening av hybridomkulturer för antikroppsproduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | PolySorp |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |