Läs mer
Thermo Scientific™ Verifikationsplattor för mikroplattläsare
Produktkod. 11560715 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Multiskan Verifikationsskylt, 16 våglängder
Multiskan Verifikationsskylt, 8 våglängder
Spektrofotometrisk verifieringsplatta
Verifieringsskylt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11560715
Brand: Thermo Scientific™ N03394
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Microplate Reader Verification Plates är dedikerade prestandaverifieringssystem som hjälper till att verifiera och dokumentera nyckelprestandaparametrarna för Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan , Fluoroskan FL, och Varioskan LUX .
Multiskan Verifieringsplattor och spektrofotometrisk verifieringsplatta gör att du kan verifiera parametrar som fotometrisk noggrannhet, precision och linjäritet, såväl som våglängdsnoggrannhet och ströljusstrålning.
Lumiwell Luminometric Verification Plate är utformad för att vara en oberoende relativ ljusenhetsreferens för luminometri med Thermo Scientific luminescensmikroplattläsare.
Vi rekommenderar att du regelbundet omkalibrerar verifieringsskyltarna. Kalibreringsfrekvensen beror på användning och laboratorieprocedurer. Omkalibreringen bör dock utföras minst vartannat år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spektrofotometrisk verifieringsplatta
För användning med (utrustning) Varioskan LUX Mikroplattläsare, Multiskan Sky, Multiskan Skyhögt
Typ av tallrik Verifieringsskylt
Produktlinje Varioskan
Inkluderar NPL (UK National Physical Laboratory) och NIST (US National Institute for Standards and Technology) spårbar spektrofotometrisk verifieringsplatta Certifikat för kalibrering Adapter för spektrofotometrisk verifieringsplatta
USB minnesenhet inklusive SkanIt™ mjukvarusessioner och referensfiler
Bärväska för spektrofotometrisk verifieringsplatta