Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
För användning med (utrustning):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utbytbar
- Tillåter att spetsar med olika volymer kan användas
- Rostfritt stål AISI 316L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MicroSampler-huvud |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Gå till MicroSampler |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| För användning med (applikation) | För provtagning av små mängder pulver |
| För användning med (utrustning) | 12 mm dia. MicroSampler Tube |