Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Produktkod. 10676331
Kapacitet (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
För användning med (utrustning):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10676331
Brand: Buerkle™ 53070202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A MicroSampler Head är utbytbara med olika spetsar och volymer.
  • Utbytbar
  • Tillåter att spetsar med olika volymer kan användas
  • Rostfritt stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huvuden
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Gå till MicroSampler
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
För användning med (applikation) För provtagning av små mängder pulver
För användning med (utrustning) 25 mm dia. MicroSampler Tube