Läs mer
Cole-Parmer™ Microscope Slides
Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
75mm x 25mm
Beskrivning
- Our slides feature precision ground edges on all four sides.
- Use plain microscope slides in general purpose applications.
- Slides measure 75 x 25mm and are 1mm thick.
- 144 Slides per pack.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Kanter | Ground |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Kvantitet | 144 |
| Mått (L x B) | 75 x 25 mm |