Läs mer
Marienfeld Superior™ Objektglas för mikroskop med hålrum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Mikroskopobjektglas av högsta kvalitet med hålrum
- Tillverkad av soda lime glas av tredje hydrolytisk klass
- Med 90° slipade kanter
- Hålrum med en diameter på 15-18 mm och ett djup på 0,6-0,8 mm
- Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
- För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Antal per förpackning | 50 |
| Kanter | 90° , Mark |
| Matt | Inte frostat |
| Material | Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass |
| Förrensad | Ja |
| Tjocklek (metrisk) | 1,2 till 1,5 mm |
| Typ | Objektglas för mikroskop |
| Räkna väl | 2 |
| Visa mer |