Läs mer
Marienfeld Superior™ Objektglas för mikroskop med hålrum
Produktkod. p-7144729
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10245913
Brand: Marienfeld Superior™ 1320202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Microscope Slides med noggrant slipade och polerade håligheter för forskningsbehov i laboratoriet.
  • Mikroskopobjektglas av högsta kvalitet med hålrum
  • Tillverkad av soda lime glas av tredje hydrolytisk klass
  • Med 90° slipade kanter
  • Hålrum med en diameter på 15-18 mm och ett djup på 0,6-0,8 mm
  • Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
  • För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
nr per ärende 2100
Antal per förpackning 50
Kanter 90° , Mark
Matt Inte frostat
Material Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Typ Objektglas för mikroskop med hålrum
Räkna väl 3
Mått (L x B) 76 x 26 mm