Läs mer
Hirschmann™ Objektglas för mikroskop med slipade kanter
Certifikat och efterlevnad:
CE acc. IVD 98/79 EC
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC
Beskrivning
- Slipade kanter 90 °C ISO 8037/l
- Med LOT-nummer på förpackningen
- CE enl. till IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Kanter | 90° , Mark |
| Tjocklek (metrisk) | 0,95 till 1,05 mm |
| Färg | Extra vit |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |