Läs mer
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Torkare
Produktkod. p-4408809 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. 17822135
Brand: Berkshire™ MSSS.1212.12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sealed Edge Cleanroom tvättad 100% polyester stickad torkare. ISO Klass 3 till 5 (Renrumsklass 1 till 100).
  • Stickad 100% sammanhängande filament polyester
  • Tvåskikts pinsonic konstruktion med unik stickad struktur och mönster
  • Ultraljudsförseglad kant för minskad fiberkontamination
  • Tvättad och förpackad i Berkshire ’s ISO Klass 4 renrum
Specifikationer
Produkttyp MicroSeal SuperSorb™ Renrumsservetter
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Stickad polyester
Kompatibilitet IPA, aceton och andra lösningsmedel
Basvikt 267
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Kanter Sluten
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
För användning med (applikation) Kammarrengöring och cmP-bearbetning
Lager 2-ply