Learn More
Cytiva Microsep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
Código de producto. 17184741
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderar:
100/Pk.
24/Pk.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Tamaño de la unidad:
Paket med 24
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17184741
Marca: Cytiva MCP003C41
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane koncentrerar snabbt upp till 5 ml biologiskt prov.
  • Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Grå
Beskrivning EFA: 3,3 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 24/Pk.
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml (prov)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado