Läs mer
Cytiva Microsep™ Avancerade centrifugalenheter med Supor Membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
Beskrivning
- Hög centrifugeringshastighet och större EFA minskar centrifugeringstiderna
- För prover från 0,5 till 5 ml
- Endast för forskningsansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vildbär |
| Beskrivning | EFA: 3,3 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | 100/förpackning |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml (prov) |