Läs mer
Cytiva Microsep™ Avancerade centrifugalenheter med Supor Membran
Produktkod. p-7089757
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderar:
100/Pk.
24/Pk.
Produktkod. 17194751
Brand: Cytiva MCPM45C68
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Partikelavlägsnande för längre livslängd för HPLC- och UHPLC-kolonner.
  • Hög centrifugeringshastighet och större EFA minskar centrifugeringstiderna
  • För prover från 0,5 till 5 ml
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vildbär
Beskrivning EFA: 3,3 cm 2
Material (membran) PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 100/Pk.
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml (prov)