Läs mer
BD Microtainer™ Rör med Microgard™ Stängning
Stängningsfärg:
Grå
Grön
Guld
Lavendel
Mintgrön
Rött
Inkluderar:
Opåverkat EDTA-rör
Opåverkat plasmarör
Påverkat plasmarör
Påverkat serumrör
Påverkat serumrör, UV-skydd.
Påverkat vanligt kapillärrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
BD Microtainer™ rör används för insamling, transport och bearbetning av kapillärt eller venöst blod från hudpunktion. Den är idealisk för användning med spädbarn, barn, geriatrik och akutpatienter när endast de minsta mängderna blod krävs.
- Bredare diameter (8 mm) för enkel uppsamling och förbättrad blandning
- Färgkodade kepsar motsvarar standarden Vacutainer™ färgkodningssystem för enkel identifiering
- Finns med en mängd olika tillsatser för användning i olika tester
- Bärnstensfärgade rör finns tillgängliga för ljuskänsliga analyter
- Integrerad samlingsskopa och synliga fyllningslinjer
- Microgard™ “vridhjälp” stängning minskar risken för stänk när du tar av locket för att skydda mot exponering
- Förslutningen kan användas med en tubförlängare för användning i 13 mm x 75 mm ställ
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikrouppsamlingsrör med säkerhetsförslutning |
| Tillsats | K 2 EDTA |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Microgard |
| Kapacitet (metrisk) | 250 till 500μ L |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsfärg | Lavendel |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TUBE MICRO W/MICROGARD EDTA
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: dipotassium EDTA