Läs mer
Thermo Scientific™ Microtiter Rör och ställ
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Produkttyp:
Frostat mikrotiterrör
Microtiter Rör
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Robotisk rack
Robotstativ
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 960
Beskrivning
Förslut mikrotiterrören tätt för förvaring med polyeten Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsor— för användning med 1,2 ml MCT Titertube rack. Mikrotiterrören på 1,2 ml erbjuder ytterligare volymkapacitet för provspädning. Dessa är tillgängliga i ett färdigställt 8 x 12-format.
Microtiter Tubes and Caps
- Polyethylene plug strip seals the Microtiter tubes tightly for storage
- Eight plug strips can be easily cut apart for individual samples
- 1.2mL Microtiter tubes have additional volume capacity for sample dilution and are ideal for HTLV-III testing, RIA, EIA, PCR, pharmaceutical quality control and blood bank sample freezer storage
- Frosted writing areas on each tube and an alphanumeric rack simplify organization and identification of specific samples
- Microtiter tube system is available in bulk packaging or with a SBS standard footprint
- Robotic compatible rack can easily integrated into automated liquid handling workstations
Highest Quality
- Rigorous testing to ensure sample integrity and security
Packaging Options
- Microtiter tubes and caps are available sterile and nonsterile
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens |
| Färg | Natural |
| Volym (metrisk) | 1.2 mL |
| Kvantitet | 96 tubes/rack 10 racks/unit, 5 units case |
| Stängningsmaterial | Polyethylene (Plug) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Robotisk rack |
| Produkttyp | Frostat mikrotiterrör |