Läs mer
Ohaus™ Mikrorörshållarsats med hållare
Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material:
Skumma
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Öka genomströmningen genom att blanda flera prover samtidigt
- Blanda enkelt upp till 52 mikrorör eller åtta mikroplattor
- Välj lämplig hållare för provstorleken, eller välj den platta insatsen och klipp ut för att passa anpassade specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrorörshållarsats |
| Material | Skumma |
| Beskrivning | Mikrorörssats med hållare |