Läs mer
Brady™ Mild plåt Bärbar metall grupplåslåda
Färg:
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tung stållåslåda lagrar nycklar efter att maskinen eller processen har låsts ut
- Varje auktoriserad arbetslagsmedlem lägger till ett personligt lås eller tagout-enhet på grupplåset
- Säkerställer att ingen anställd har tillgång om inte alla anställda har tagit bort sina lås eller taggar
- Accepterar upp till 13 individuella lås
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Kvantitet | 1 st |