Läs mer
Ohaus™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL
Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
4,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust design och konstruktion för att ge stabil och pålitlig virvelverkan
- Kontroll möjliggör start med lågt varvtal för försiktig skakning eller höghastighetsblandning för kraftig vortexning av prover
- Två driftsätt; 'Kontinuerligt' läge när du använder tillbehörstillbehör, eller 'Touch' läge som aktiverar blandning när du trycker ner koppens huvud
- Robust design
- Variabel, analog hastighetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4,9 mm |
| Hastighetsintervall | 300 till 2500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A |
| Amperage | 0,6 A |
| Produkttyp | Mini Analog Vortex Mixer |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Mått (L x B) | 21.00 x 12.30 cm |
| Höjd (engelska) | 6,50 tum |
| Höjd (metrisk) | 16.5 cm |
| Längd (engelska) | 8.30 tum. |
| Visa mer |