Läs mer
Buerkle™ MiniSampler miljöprovtagningskit
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (applikation):
Allmän provtagning
Ultra Pure Sampling
Material:
PTFE
Polyeten (återvinningsbar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Provvätskan kommer endast i kontakt med sugslangen och originalprovflaskan, vilket minimerar risken för korskontaminering
- Flaskorna försluts omedelbart efter provtagning
- Engångssugsslang kan snabbt bytas ut för att säkerställa att proverna inte är kontaminerade
- Vid behov kan en ny slang användas för varje prov
- 8 mm slang kan nå smala, till synes otillgängliga provtagningsområden
- Även lämplig för viskösa oljor
- Komplett med en praktisk transportväska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | PTFE |
| Beskrivning | Max sughöjd: 5 m |
| Inkluderar | Vakuumpump, 180 mL 1 PFA-provflaska, 5 m PTFE-sugslang (6 x 8 mm), 1 slangavskärare, 1 slangvikt gjord av rostfritt stål AISI 304, 20 flasktätningar |
| För användning med (applikation) | Ultra Pure Sampling |