Läs mer
Axygen™ Minirörsystem
Produktkod. 11366314 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,1 ml
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
120 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
80 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
96/Rack, 10 Rack/Pk., 5 Pack/Cs.
960 Tuber/påse, 5 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 400
Paket med 4800
Paket med 600
Paket med 80
Paket med 960
Produktkod. 11366314
Brand: Axygen™ MTS06CRS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropenrörsystem för sammansatt biblioteksförvaring
Axygen™ Minirörssystem finns i 0,65 ml enkel minirör eller 1,1 ml enkel minirör. De finns även i remsor med 8 eller 12 kapslar. Mini Tube System-ställ är kompatibla med Beckman Coulter , Tecan , och andra automationsarbetsstationer.
  • Racket har en enkelriktad lockdesign och alfanumeriskt rutnät
  • Ingjutna kondensringar på locket minimerar korskontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,65 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Ställ
För användning med (applikation) Säkerställer positiv providentifiering
Inkluderar Alfanumeriskt rutnät, envägslock
Antal per förpackning 960/Pk.
Förpackning 96/Rack, 10 Rack/Pk., 5 Pack/Cs.
Sterilitet Sterila
Bottenform Rund