Läs mer
Cole-Parmer Miniatyrbackventiler, slangstång, polypropen och Viton™
Produktkod. p-200105129 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Inlopp:
1/4 tums slang hulling
1/8 tum slang hulling
3/16 tum slang hulling
5/16 tum slang hulling
Produktkod. 30054373
Brand: Cole-Parmer 5011548
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga backventiler kan installeras i alla lägen
Förhindra tillbakaflöde för att skydda din utrustning. Arbeta med både vätskor och gaser. Använd för tryck- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brotttryck
Specifikationer
Slangstorlek 0,25 tum
Flödeskapacitet 0.12
Inlopp 1/4 tums slang hulling
Utloppsport Hullingförsedd
Material (tätning) Viton