Läs mer
Huber™ Minichiller
Produktkod. p-200055550
Modell:
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kylmedel:
Kompakt
Naturligt köldmedium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15648298
Brand: Huber™ 3006.0091.98
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minichillers är en är en platsbesparande, lågkostnads och miljövänlig kylösning för en mängd olika laboratorietillämpningar. Genom att spara kylvatten betalar Minichillers för sig själva efter bara en kort tid.
De kompakta minichillerna är en ekonomisk och miljövänlig kyllösning för många laboratorietillämpningar. En beräkning av kostnader för vatten och avloppsvatten visar att en Minichiller kan spara upp till 48 000 lvatten under en arbetsvecka, och på grund av dess låga inköpspris uppnås avkastning på investeringen inom mycket kort tid.
  • Enheterna kräver mindre utrymmen, endast 225 x 360 mm på laboratoriebänken och är därför lämpliga för kylning av reaktorblock, vakuumpumpar, rotationsindunstare eller värmeväxlare.
  • Minichiller tillåter stabila tillämpningsförhållanden tack vare konstanta värden för temperatur, tryck och genomflödeskvantiteter.
  • De är också perfekta för kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer upp till +40°C.
  • Trots det ekonomiska inköpspriset är kylarna välutrustade och har en stor temperaturindikator, fyllnivåindikator samt statuslysdioder för pump, kylning och uppvärmning.
  • En 1 kW-värmare finns som tillval, vilket utökar temperaturområdet till +100°C.
  • Minichiller finns som både luft- och vattenkylda modeller och använder naturliga köldmedier.
Specifikationer
Kommunikationer USB (enhet), RS232
Kylkapacitet 0,3 kW vid 15 °C, 0,2 kW vid 0 °C, 0,14 kW vid -10 °C, 0,07 kW vid -20 °C
Temperaturområde 20 °C till 100 °C
Typ Kylcirkulatorer
Modell Minichiller 300-H OLE
Kylmedel Naturligt köldmedium
Elektriska krav 200 till 240 V, 50/60 Hz
Spänning 220/240 V