Läs mer
HUBER Minichiller 280 Chiller
:
Huber Minichiller 280 recirkulerande kylare
Beskrivning
- Minichiller kan spara upp till 48 000 liter vatten under en arbetsvecka
- Lågt upphandlingspris innebär att avkastningen på investeringen uppnås på mycket kort tid
- Konstanta värden för temperatur, tryck och genomflödesmängder ger stabila applikationsförhållanden
- Stor temperaturindikator och nivåindikator
- Statuslysdioder för pump, kyla och värme
- Värmare som finns som tillval kan utöka temperaturområdet till +100 °C
- Finns som både luft- och vattenkylda modeller
- Miljövänlig, ekonomisk kyllösning använder naturliga köldmedier
- Hög effektivitet
- Exakt temperaturkontroll
- Kraftfull cirkulationspump
- Robust rostfri konstruktion
- Pålitlig kontinuerlig drift med varningsfunktioner
- Lätt att fylla och tömma
- Upplyst påfyllningsnivåindikator
- LED temperaturdisplay
- Enkel användning med endast tre nycklar
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +40 °C |
| Flödeshastighet | Tryckpump max.: 14 L/min., Sugpump max.: 10,5 L/min. |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | -5 °C till +40 °C |
| Max. Tryck | 0,25 bar |
| Modell | Minichiller 280 |
| Bullernivå | 49 dB |
| Kylmedel | R290 |
| Temperaturstabilitet | &plusnm;1 °C |
| Bredd (metrisk) | 225 mm |
| Visa mer |