Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Produktkod. 11348213
Bredd (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Färg:
Clear
Klart
Rensa med vita staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11348213
Brand: Bryson Packaging™ BAJ360070H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transparent och utmärkt för frakt, förvaring och som provpåsar.
  • Finns i ett brett utbud av storlekar/kapaciteter
  • Med återförslutningsbara remsor
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Kapacitet (metrisk) 760 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Bredd (metrisk) 115 mm
Höjd (metrisk) 115 mm