Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Bredd (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Färg:
Clear
Klart
Rensa med vita staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Available in a wide range of sizes/capacities
- Open ended; not resealable
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Bag |
| Färg | Clear |
| För användning med (applikation) | Ideal for storing stationery and sending samples |
| Material | Polyethylene |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |