Läs mer
Alpha Packaging™ Minigrip™ Återförslutningsbara påsar av polyeten
Bredd (metrisk):
380 mm
Höjd (metrisk):
510 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Återförslutningsbar sektion för provet
- Vanlig väska; ingen varningsetikett för biologiska faror
- Öppning på bredden
- 50 μm tjocklek.
- Polyeten
- Tre skrivstaplar för märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Återförslutningsbar väska |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover |
| Material | Polyeten |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |
| Kvantitet | 100 pack |
| Bredd (metrisk) | 380 mm |
| Höjd (metrisk) | 510 mm |