Läs mer
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skrivpåsar av polyeten
Produktkod. p-8000587
Bredd (metrisk):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11388193
Brand: Bryson Packaging™ BAJ340040H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka prover och stationärt i återförslutbara påsar. Bryson Packaging™ Minigrip™ Skrivpåsar av polyeten är klara polyetenpåsar med tre vita staplar för märkning. Fyrkantiga och rektangulära väskor finns i en mängd olika storlekar. 100 och 1 000 förpackningar.
  • Klara polyetenpåsar med Grip Seal återförslutningsbara remsor
  • Tre generöst tilltagna etikettstaplar för enkel identifiering och organisation
  • Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
  • Finns i en mängd olika storlekar för att möta förvaringsbehov
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar Write-On Väska
Färg Rensa med vita staplar
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Tjocklek (metrisk) 50μ m
Kvantitet 100 pack
Bredd (metrisk) 115 mm
Höjd (metrisk) 115 mm