Läs mer
Brady™ Minimark™ Paper Die-cut HSID Labels
Bredd (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Avsluta:
Glans
Medelglans
Beskrivning:
Modell L1
Modell L2
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS, 2011/65/EU |
| Beskrivning | Modell L2 |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Beläggning | White wood free coated |
| Färg | White, Orange |
| Avsluta | Medelglans |
| Material | Paper |
| Produkttyp | Die-cut HSID Label |
| För användning med (applikation) | Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels |
| För användning med (utrustning) | MiniMark Printer |
| Visa mer |