Läs mer
Brady™ Minimark™ Paper Die-cut HSID Labels
Produktkod. 11797195
Bredd (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Avsluta:
Glans
Medelglans
Beskrivning:
Modell L1
Modell L2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11797195
Brand: Brady™ 710075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Modell L1
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White, Orange
Avsluta Glans
Material Paper
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Die-cut HSID Label
För användning med (applikation) For Low Cost General Labelling Applications
Antal per förpackning 450/Pk.
Kvantitet 450/Pk.
Form Square
Storlek (metrisk) 75 x 55 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +50°C
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 55 mm
Vikt (metrisk) 1.1 kg