Läs mer
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran
Produktkod. 17104771
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17104771
Brand: Cytiva OA030C12
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrations- och diafiltreringsprocesser (avsaltning eller buffertbyte) kan utföras på samma system med minimalt användaringripande.
  • Effektiv bearbetning
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 30 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 50 cm 2
Antal per förpackning 1/Pk.